ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.5 mol in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Korozi způsobující
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.5 mol in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Katalogové číslo 32053.602
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Kyselina sírová concentrate for dilution to 0.5 mol in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Katalogové číslo 32053.602
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    170 mL
  • Sekvence:
    2515
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Titer (20°C):
    0.4975 - 0.5025 mol/l
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
ADR:8,II
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
EINECS:231-639-5
UN:2796
 :GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7664-93-9
Vzorec:H₂SO₄
MDL číslo:MFCD00064589