ContactUsLinkComponent
Benzen 200 µg/ml v methanolu
Benzen 200 µg/ml v methanolu
Catalog # 123152U
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Benzen 200 µg/ml v methanolu
Catalog # 123152U
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass ampoule
  • Bal.:
    1 mL
  • Čí. CAS:
    71-43-2
  • Popis:
    Benzen 200 µg/ml v methanolu
  • Vzorec:
    C₆H₆
  • Popis:
    Benzene