(±)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
SIAL82281-1L
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
:
:13,07947
:187,6 °C (1013 hPa)
:–59 °C
:1,04 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:99 °C
:Ambient
:200-338-0
:57-55-6
:CH₃CH(OH)CH₂OH
:MFCD00064272