(±)-2-Heptanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
8.20619.0100
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
- Solubility:3.27 g/l (25 °C)
- Molar Mass:116.20 g/mol
- Boiling Point:159 - 161 °C
- Vapor Pressure:1.6 hPa (25 °C)
- Flash Point:59 °C
- Refractive Index:1.421 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:0.9 %(V)
- Density:0.82 g/cm3 (20 °C)
:
:13,04682
:160 °C (1013 hPa)
:0,82 g/cm³ (20 °C)
:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:208-844-3
:1987
:GHS02
:GHS07
:Ambient
:543-49-7
:C₇H₁₆O
:MFCD00004587