Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Green Nitrile
Catalog # 112-1788
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Glove size:S
- Balené:250 /krabice
- Obouruké/jednoruké:Obouruké
- Antistatický:+
- Jednorázové/znovupoužitelné:Jednorázové
- Latex/bez latexu:Latex-free
- Pudrované/nepudrované:Nepudrované
- Barva:Zelená
- Length:240 mm
- Sekvence:02
- Environmentally Preferable:
- Norma EN:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Cuff style:Rolovaná
- Tloušťka prstu:0,12 mm
- Tloušťka drapáku:0,09 mm
- Tloušťka límce:0,07 mm
- Tažná síla:30 MPa
- Bal.:250
Specifications
About this item
Tyto tenké nitrilové rukavice jsou odolné, pohodlné a splňují filozofii udržitelného rozvoje, nabízí ochranu proti široké škále chemikálií. Umožňují uživateli manipulovat s jemnými nástroji v nízkorizikových prostředích, poskytují plnou ochranou proti postříkání chemikálií, k virům, a mikroorganismům, přestože mají tloušťku pouze 0,06 mm.
- Neobsahuje pudr, silikon a latex, snižuje riziko alergických reakcí spojených s rukavicemi TYPU 1
- Tenká tloušťka rukavice a texturované konečky prstů pro vynikající hmatový výkon
- Snížená tloušťka rukavic má za následek snížení skladovacího prostoru, odpadu a dopadu na životní prostředí (250 rukavic na krabici)
- Korálková manžeta pro větší stabilitu a snadné nazouvání a svlékání
- Poskytuje až o 40 % větší pevnost v tahu než podobné varianty rukavic
- Antivirová ochrana podle ISO 16604 postup B:2004
- Statický rozptyl při použití
Ideální pro použití při nesterilních laboratorních aplikacích, včetně chemie, biochemie, mikrobiologie, virologie, přírodních věd, biomedicínském výzkumu, forenzních věd, nesterilní výroby léčiv, životního prostředí a potravin.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,06 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Green
EN 374; EN 455, Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65