Orders LinkContactUsLinkComponent
Rod for sample dippers
Rod for sample dippers
901, Extension rod for sampling device, 600 mm
Katalogové číslo BRND90470
Dodavatel:   Brand
Rod for sample dippers
Katalogové číslo BRND90470
Dodavatel:  Brand
Rod for sample dippers
Rod for sample dippers
901, Extension rod for sampling device, 600 mm
Přejít na:
Price
3 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Extension rod for sampling device, 600 mm
  • Sekvence:
    901