ContactUsLinkComponent
Kyselina fosforečná 10%, TECHNICAL
  31142.294
 :  
undefined
Kyselina fosforečná 10%, TECHNICAL
  31142.294
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Assay:
    Min. 10 %
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
 :
 :1,1 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-633-2
 :1805
 :8,III
 :GHS05
 :7664-38-2
 :H₃PO₄
 :MFCD00011340