ContactUsLinkComponent
Hydroxid sodný 50% (w/v) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
  191546P
 :  
undefined
Hydroxid sodný 50% (w/v) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
  191546P
 :  
  • Typ balení:
    Plastic container
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
  • Assay (W/V):
    48.0 - 50.5 %
 :
 :119…135 °C (1013 hPa)
 :9…10 °C
 :1,39 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :215-185-5
 :1824
 :8,II
 :GHS05
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548