ContactUsLinkComponent
Dodecylsíran sodný 200 g/l vodný roztok, Proteomics Grade
Irritant
Corrosive
Dodecylsíran sodný 200 g/l vodný roztok, Proteomics Grade
Catalog # M112-500ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
Corrosive
Dodecylsíran sodný 200 g/l vodný roztok, Proteomics Grade
Catalog # M112-500ML
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • DNase:
    NONE
  • pH @25 °C:
    5.0 – 8.0
  • Protease:
    NONE
  • RNase:
    NONE
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-788-1
UN:1325
ADR:4.1,
 :GHS07
 :GHS05
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175