ContactUsLinkComponent
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Electran for electrophoresis
  444062F
 :  
undefined
Dodecylsíran sodný 100 g/l vodný roztok, Electran for electrophoresis
  444062F
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 ml
  • Sekvence:
    2440
  • Assay (W/V) (at preparation):
    9.8 - 10.2 %
 :
 :1…1,1 g/cm³ (20 °C)
 :205-788-1
 :GHS05
 :Ambient
 :151-21-3
 :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
 :MFCD00036175