Nitrobenzene-[D₅] 99 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:4165-60-0
:
Vzorec:C₆D₅NO₂
MDL číslo:MFCD00044415
Bod varu:88 °C (12 mmHg)
Bod tání:5 °C
Hustota:1,25 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:87 °C
EINECS:224-014-3
UN:1662
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Water:≤0.03 %
- D-Enrichment:≥98.5 %
- HPLC:≥96.0 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together