n-Hexane-[D₁₄] (99% D) for NMR spectroscopy
8.15043.0005
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 mL
- Sekvence:2210
- Solubility:0.0095 g/l (20 °C)
- Melting Point:-94.3 °C
- Molar Mass:100.26 g/mol
- Boiling Point:69 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:160 hPa (20 °C)
- Flash Point:-22 °C
- Explosion Limit:1.0 - 8.1 %(V)
- Density:0.767 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O) not applicable
- Ignition Point:240 °C DIN 51794
- Viscosity kinematic:0.50 mm2/s (20 °C)
- Hazard Class:3
- Hazard Class Description:Flammable liquid
:
:69 °C (1013 hPa)
:0,96 g/cm³ (20 °C)
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:Ambient
:1208
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:21666-38-6
:D₃C(CD₂)₄CD₃
:MFCD00037562