Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
1.13720.0009
: Merck
:
- Typ balení:Glass ampoule
- Bal.:7,5 mL
- Sekvence:2260
:
:40 °C (1013 hPa)
:–97 °C
:1,36 g/cm³ (20 °C)
:6.1,
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:216-776-0
:1593
:GHS08
:GHS07
:Ambient
:1665-00-5
:CD₂Cl₂
:MFCD00000882