ContactUsLinkComponent
Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
  1.13720.0009
 :  Merck
 :  
Dichlormethan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
  1.13720.0009
 :  Merck
 :  
  • Typ balení:
    Glass ampoule
  • Bal.:
    7,5 mL
  • Sekvence:
    2260
 :
 :40 °C (1013 hPa)
 :–97 °C
 :1,36 g/cm³ (20 °C)
 :6.1,
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :216-776-0
 :1593
 :GHS08
 :GHS07
 :Ambient
 :1665-00-5
 :CD₂Cl₂
 :MFCD00000882