Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Katalogové číslo ACRO320630075
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Ampoule
- Bal.:7,5 mL
- Sekvence:2065
- Pk Info:10 x 0.75 ml
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.75 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:55,5 °C (1013 hPa)
Bod tání:–93 °C
Hustota:0,87 g/cm³
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:211-563-9
UN:1090
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02
Číslo CAS:666-52-4
Vzorec:D₃CC(O)CD₃
MDL číslo:MFCD00044635