Acetonitril-D3 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
Katalogové číslo ACRO351390100
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 mL
- Sekvence:2275
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.85 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:80,7 °C (1013 hPa)
Bod tání:–46 °C
Hustota:0,844 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:218-616-5
UN:1648
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:2206-26-0
Vzorec:D₃CCN
MDL číslo:MFCD00001881