n-Pentan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
8239.2500
: Avantor
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Boiling Range:34 - 37 °C
:
:12,07255
:36,1 °C (1013 hPa)
:–130 °C
:0,626 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:203-692-4
:1265
:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
:109-66-0
:H₃C(CH₂)₃CH₃
:MFCD00009498