Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 10% in aqueous solution stabilised
5037, Plastová láhev, 1 L
Katalogové číslo 5167.1000
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   VWR Chemicals
Formaldehyde 10% in aqueous solution stabilised
Katalogové číslo 5167.1000
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  50-00-0
Formaldehyde 10% in aqueous solution stabilised
Formaldehyde 10% in aqueous solution stabilised
5037, Plastová láhev, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  50-00-0
Price
1 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Číslo CAS:50-00-0
  • Vzorec:CH₂O
  • MDL číslo:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • ADR:9,
  •  :Stabilised with methanol 0,5-1,5 %
  •  :Density: 0,8153 g/cm³ (-20 °C)
  • EINECS:200-001-8
  • UN:3334
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (Formaldehyde):
    8 - 12 %
  • pH (20°C):
    8.2 - 8.4
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace