VWR® Traceable®, Teploměr infračervený s termočlánkem
Catalog # 620-1806
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Rozsah:−55...+300
(−55...+250 °C*/−55…+330 °C**) - Rozlišení:0,2 (−10…+200); 1,0 °C
- Hmotnost:100 g
- Š×H×V:165×38×2,5 mm
- Přesnost:±0,6; ±0,5* (5…65) °C
- Bal.:1
Specifications
About this item
HACCP - systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů - teploměr je navržen pro potravinářské laboratoře, výrobu potravin, přípravu a vaření potravin. Vodotěsná konstrukce umožňuje použití v laboratoři, výrobním závodě a vlhkém prostředí.
Sonda z nerezové oceli** (152 mm), skládací.
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
Delivery: s baterií, s certifikátem Traceable® označeným sériovým číslem, které umožňuje dohledatelnost v souladu se standardy NIST.