ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter, handheld, SevenGo Duo pro™ SG98
Multi-parameter meter, handheld, SevenGo Duo pro™ SG98
Supplier:  Mettler - Toledo
Certificates
undefined
Multi-parameter meter, handheld, SevenGo Duo pro™ SG98
Supplier:  Mettler - Toledo
Specifications
  • Catalog No:
  • 664-0164
  • 665-0238
  • 665-0237
  • 665-0239
  • Model:
  • SG98
  • SG98
  • SG98
  • SG98
  • Rozsah - pH:
  • –2,000...+19,999
  • –2,000...+19,999
  • –2,000...+19,999
  • –2,000...+19,999
  • Rozlišení - pH:
  • 0,1/0,01/0,001
  • 0,1/0,01/0,001
  • 0,1/0,01/0,001
  • 0,1/0,01/0,001
  • Přesnost - pH:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • Kalibrace - pH:
  • Max. 5 points, 7 predefined buffer groups
  • Max. 5 points, 7 predefined buffer groups
  • Max. 5 points, 7 predefined buffer groups
  • Max. 5 points, 7 predefined buffer groups
  • Rozsah - mV:
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • ±1999,9
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1
  • 0,1
  • 0,1
  • 0,1
  • Přesnost - mV:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ISE rozsah:
  • 1,00-9 - 9,99+9
  • 1,00-9 - 9,99+9
  • 1,00-9 - 9,99+9
  • 1,00-9 - 9,99+9
  • ISE přesnost:
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ISE jednotky:
  • mg/l, mmol/l, mol/l
  • mg/l, mmol/l, mol/l
  • mg/l, mmol/l, mol/l
  • mg/l, mmol/l, mol/l
  • DO koncentrace:
  • 0,00 - 50,00 mg/L
  • 0,00 - 50,00 mg/L
  • 0,00 - 50,00 mg/L
  • 0,00 - 50,00 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - rozlišení:
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:
  • 0 - 500%
  • 0 - 500%
  • 0 - 500%
  • 0 - 500%
  • DO přesnost:
  • ±0,1 mg/l (0 - 8)
    ±0,2 mg/l (8 - 20)
    ±10% (20 - 50)
  • ±0,1 mg/l (0 - 8)
    ±0,2 mg/l (8 - 20)
    ±10% (20 - 50)
  • ±0,1 mg/l (0 - 8)
    ±0,2 mg/l (8 - 20)
    ±10% (20 - 50)
  • ±0,1 mg/l (0 - 8)
    ±0,2 mg/l (8 - 20)
    ±10% (20 - 50)
  • Rozsah teplot:
  • DO: 0...+50 °C
    pH (ATC): –5...+130 °C
    MTC: −30...+130 °C
  • DO: 0...+50 °C
    pH (ATC): –5...+130 °C
    MTC: −30...+130 °C
  • DO: 0...+50 °C
    pH (ATC): –5...+130 °C
    MTC: −30...+130 °C
  • DO: 0...+50 °C
    pH (ATC): –5...+130 °C
    MTC: −30...+130 °C
  • Přesnost teploty:
  • DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
  • DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
  • DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
  • DO: ±0,1 / pH: ±0,2 °C
  • Displej:
  • Dot matrix LCD
  • Dot matrix LCD
  • Dot matrix LCD
  • Dot matrix LCD
  • Napájení:
  • 4×1,5 V AA batteries or 1,3 V NiMH accumulators
  • 4×1,5 V AA batteries or 1,3 V NiMH accumulators
  • 4×1,5 V AA batteries or 1,3 V NiMH accumulators
  • 4×1,5 V AA batteries or 1,3 V NiMH accumulators
  • Shoda:
  • IP 67/GLP
  • IP 67/GLP
  • IP 67/GLP
  • IP 67/GLP
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 500 measurements
  • 500 measurements
  • 500 measurements
  • 500 measurements
  • Připojení:
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • IR to printer or PC via RS232 or USB
  • Výstupy:
  • DO probe: Mini LTW
    Other sensors: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (all IP 67)
  • DO probe: Mini LTW
    Other sensors: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (all IP 67)
  • DO probe: Mini LTW
    Other sensors: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (all IP 67)
  • DO probe: Mini LTW
    Other sensors: BNC (<1012 Ohm); RCA (Cinch) (all IP 67)
  • Š×H×V:
  • 90×45×220 mm
  • 90×45×220 mm
  • 90×45×220 mm
  • 90×45×220 mm
  • Hmotnost:
  • 0,368 kg
  • 0,368 kg
  • 0,368 kg
  • 0,368 kg
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together