ContactUsLinkComponent
Fibrillar Collagen 24-Well Multiwell Insert System, Corning® BioCoat®
Fibrillar Collagen 24-Well Multiwell Insert System, Corning® BioCoat®
Katalogové číslo 734-1079
Dodavatel:  Corning
   Low Manufacturing Impact
undefined
Fibrillar Collagen 24-Well Multiwell Insert System, Corning® BioCoat®
Katalogové číslo 734-1079
Dodavatel:  Corning
   Low Manufacturing Impact
Specifikace
  • Membrána:
    PET
  • Velikost pórů:
    1,0 µm
  • Popis:
    Fibrillar collagen 24-multiwell inserts, with feeder tray and lid
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001 - Bedford
  • Ø membrány:
    6,4 mm
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
This system is packaged with ready-to-use Falcon® Companion Plates.