ContactUsLinkComponent
Rhenium ≥99.97% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Rhenium ≥99.97% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Katalogové číslo 10310.BY
Číslo CAS:  
Rhenium ≥99.97% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Katalogové číslo 10310.BY
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 cm
  • Sekvence:
    7860
Specifikace
O tomto produktu
 :
Merck Index:12,08343
Bod varu:5630 °C (1013 hPa)
Bod tání:3180 °C
Hustota:21,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-124-5
Číslo CAS:7440-15-5
Vzorec:Re
MDL číslo:MFCD00011195