Rhenium ≥99.97% (metals basis), rods, Ø 4.7 - 5.0 mm
Katalogové číslo 00270.BX
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:12,5 mm
- Sekvence:1625
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,08343
Bod varu:5630 °C (1013 hPa)
Bod tání:3180 °C
Hustota:21,02 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-124-5
Číslo CAS:7440-15-5
Vzorec:Re
MDL číslo:MFCD00011195