Chrom ≥99.95% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Katalogové číslo 40845.KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:0001
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,02288
Bod varu:2469 °C (1013 hPa)
Bod tání:1840 °C
Hustota:7,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-157-5
Číslo CAS:7440-47-3
Vzorec:Cr
MDL číslo:MFCD00010944