Kapuce do čistých prostor, Kimtech™ A5
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Tyto kapuce jsou vyrobeny z prodyšné SMS textilie, která má pocitově vlastnosti látky. Jsou dostupné ve standardním provedení nebo s integrovanou rouškou.
- Prodyšnější než mnoho jiných předních značek
- Průměrná účinnost bakteriální filtrace (BFE) 96 %
- Stahovací tkaničky vzadu pro usnadnění procesu oblékání
- Žádné mezery mezi kuklou a maskou zajišťují filtraci vydechovaného vzduchu
- Vakuově baleno pro větší jistotu sterility
Vhodné pro použití ve třídě 100, ISO 5, M3,5 čistých prostor.
Certifications: Type 6 [PB]; Cat. III
Packaging: Dvojité balení.
Specifications
- Catalog No:
- 113-7732
- 114-9642
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- Třída čistoty:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- Aplikace oblečení:
- Cleanroom
- Cleanroom
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together