měď
0001, 1
PROONIST-498
- :7440-50-8
- :Cu
- :MFCD00010965
- :63.55
- :13,02545
- :2595 °C (1013 hPa)
- :1083 °C
- :8,94 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 8,94 g/cm³ (20 °C)
- :Ambient
- :231-159-6
- Bal.:1
- Sekvence:0001