Orders LinkContactUsLinkComponent
měď
0001, 1
  PROONIST-498
měď
  PROONIST-498
 :  7440-50-8
měď
0001, 1
 :  7440-50-8
29 940,00 Kč
1 * 1 KS
  •  :7440-50-8
  •  :Cu
  •  :MFCD00010965
  •  :63.55
  •  :13,02545
  •  :2595 °C (1013 hPa)
  •  :1083 °C
  •  :8,94 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 8,94 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :231-159-6
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001