Orders LinkContactUsLinkComponent
měď
3368, Glass bottle for solids, 50 g
Katalogové číslo PROONIST-399
měď
Katalogové číslo PROONIST-399
Číslo CAS:  7440-50-8
měď
3368, Glass bottle for solids, 50 g
Přejít na:
Číslo CAS:  7440-50-8
Price
34 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:7440-50-8
  • Vzorec:Cu
  • MDL číslo:MFCD00010965
  • Molecular Weight:63.55
  • Merck Index:13,02545
  • Bod varu:2595 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:1083 °C
  • Hustota:8,94 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-159-6
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    50 g
  • Sekvence:
    3368
Specifikace