Orders LinkContactUsLinkComponent
měď, Supelco®
3545, Fibre case, 250 g
  1.02700.0250
 :   Merck
měď, Supelco®
  1.02700.0250
 :  Merck
 :  7440-50-8
měď, Supelco®
3545, Fibre case, 250 g
 :  7440-50-8
3 130,00 Kč
1 * 250 g
  •  :7440-50-8
  •  :Cu
  •  :MFCD00010965
  •  :63.55
  •  :13,02545
  •  :2595 °C (1013 hPa)
  •  :1083 °C
  •  :8,94 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ300
  •  :Density: 8,94 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :231-159-6
  • Melting Point:
    1083 °C
  • Molar Mass:
    63.55 g/mol
  • Bulk Density:
    1000 kg/m3
  • Boiling Point:
    2580 °C (1013 hPa)
  • Density:
    8.96 g/cm3
  • Typ balení:
    Fibre case
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545