měď, Supelco®
3545, Fibre case, 250 g
: Merck
- :7440-50-8
- :Cu
- :MFCD00010965
- :63.55
- :13,02545
- :2595 °C (1013 hPa)
- :1083 °C
- :8,94 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ300
- :Density: 8,94 g/cm³ (20 °C)
- :Ambient
- :231-159-6
- Melting Point:1083 °C
- Molar Mass:63.55 g/mol
- Bulk Density:1000 kg/m3
- Boiling Point:2580 °C (1013 hPa)
- Density:8.96 g/cm3
- Typ balení:Fibre case
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545