měď ≥99.995% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
43038.KS
:
- Bal.:1
- Sekvence:0001
:
:13,02545
:2595 °C (1013 hPa)
:1083 °C
:8,94 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-159-6
:7440-50-8
:Cu
:MFCD00010965