měď ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
42960.22
:
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
:
:13,02545
:2595 °C (1013 hPa)
:1083 °C
:8,94 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-159-6
:7440-50-8
:Cu
:MFCD00010965