ContactUsLinkComponent
měď ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
  42960.22
 :  
měď ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
  42960.22
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
 :
 :13,02545
 :2595 °C (1013 hPa)
 :1083 °C
 :8,94 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-159-6
 :7440-50-8
 :Cu
 :MFCD00010965