ContactUsLinkComponent
měď ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Katalogové číslo 40839.KS
Číslo CAS:  
měď ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Katalogové číslo 40839.KS
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001
Specifikace
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,02545
Bod varu:2595 °C (1013 hPa)
Bod tání:1083 °C
Hustota:8,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-159-6
Číslo CAS:7440-50-8
Vzorec:Cu
MDL číslo:MFCD00010965