měď, gauze woven from wire 50 mesh, Ø 0.23 mm (0.009 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-50-8
:
Vzorec:Cu
MDL číslo:MFCD00010965
Merck Index:13,02545
Bod varu:2595 °C (1013 hPa)
Bod tání:1083 °C
Hustota:8,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-159-6
Související informace
Frequently Bought Together