Láhve, široké hrdlo, PTFE, kulaté, se šroubovacím uzávěrem
Supplier: Brand
Certificates
About this item
PTFE, pevné stěny.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- tepelně odolné od –200 až na +280 °C
- vyjímečně hladké vnitřní stěny k prevenci kontaminace
Robustní, nerozbitná konstrukce. Speciální zapuštěné rukojeti na víku a drážky v baňce usnadňují manipulaci. Nepřilnavé, široké hrdlo umožňuje snadné plnění a čištění.
Frequently Bought Together