Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PFA, se šroubovacím uzávěrem
Catalog # BRND128954
Supplier: Brand
Specifications
- Ø vněj.:76 mm
- Závit:S 28
- Kapacita:500 ml
- Výška:190 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
PFA, průsvitné, s PFA šroubovacím uzávěrem.
- maximální chemická odolnost
- tepelně odolné od –200 do +260 °C, autoklávovatelné
- snadné čištění
Vysoce kvalitní lahve, speciálně navržené na dlouhé skladování rozpouštědel a standardů (stopové analýzy). PFA šroubovací uzávěr s integrovaným těsněním a podpůrným závitem.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.