Sample cups (PS) swith snap caps (PE)
12,00 ml, 24,5 mm, 38 mm, Bezbarvá, Bílá
Katalogové číslo BRND722060
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
Small sample container with white press-on lid.
Specifikace
- Ø vněj.:24,5 mm
- Kapacita:12,00 ml
- Barva:Bezbarvá
- Výška:38 mm
- Barva víčka:Bílá