ContactUsLinkComponent
Digital block heater/coolers, PCH-1, PCH-2 and PCH-3
Digital block heater/coolers, PCH-1, PCH-2 and PCH-3
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Certificates
undefined
Digital block heater/coolers, PCH-1, PCH-2 and PCH-3
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Catalog No:
  • 460-0367
  • 444-0931
  • 460-0027
  • Model:
  • PCH-2
  • PCH-3
  • PCH-1
  • Nastavení teploty:
  • −10...100 °C
  • −10...100 °C
  • −10...100 °C
  • Rozlišení nastavení:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Míra ohřevu, z teploty prostředí na 100 °C:
  • 16 °C/min
  • 16 °C/min
  • 16 °C/min
  • Doba ohřívání, z teploty prostředí na 37 °C:
  • 3 min
  • 3 min
  • 3 min
  • Rychlost chlazení:
  • Cooling rate, 100 °C to -10 °C: 28 °C/min
    Cooling rate, RT to -10 °C: 21 °C/min
  • Cooling rate, 100 °C to -10 °C: 28 °C/min
    Cooling rate, RT to -10 °C: 21 °C/min
  • Cooling rate, 100 °C to -10 °C: 28 °C/min
    Cooling rate, RT to -10 °C: 21 °C/min
  • Rozsah ovládání teploty:
  • Ambient -30...100 °C
  • Ambient -30...100 °C
  • Ambient -30...100 °C
  • Š×H×V:
  • 240×260×165 mm
  • 240×260×165 mm
  • 240×260×165 mm
  • Hmotnost:
  • 3,6 kg
  • 3,6 kg
  • 3,6 kg