0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný
Chlorid draselný 4.2 mol/l (4.2 N) vodný roztok
Chlorid draselný 4.2 mol/l (4.2 N) vodný roztok
SCOI285138608
:
SI Analytics
:
Chlorid draselný 4.2 mol/l (4.2 N) vodný roztok
SCOI285138608
:
SI Analytics
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
250 mL
Sekvence:
2590
:
:
1,13 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-211-8
:
7447-40-7
:
KCl
:
MFCD00011360