ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Catalog # 620-4936
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
CAS Number:  
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Catalog # 620-4936
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifications
About this item
 :
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360