ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, (+)-β-Pinene
Supelco® Organic Reference Standard, (+)-β-Pinene
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, (+)-β-Pinene
Dodavatel:  Merck
Specifikace
  • Čí. CAS:
    19902-08-0
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H226 - H315 - H319 - H335
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00151105
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (1R,5R)-2(10)-Pinene; (1R,5R)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
  • Molekulární hmotnost:
    136,23
  • Hustota:
    0,872 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    36 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    164 - 165 °C (lit.)