VWR® Basic, Šaty, SMS
Supplier: VWR Collection
About this item
Tyto SMS šaty jsou vyrobeny z vícevrstvé spunbond - melt-blown - spunbonded (SMS) tkaniny bez obsahu latexu, která nabízí vysokou pevnost v tahu a přitom zůstává měkká, pohodlná a prodyšná.
- zužující se límec, raglánové rukávy, snadné zapínání na druky, pletené manžety
- ochrana proti tekutinám a částicím
- lehká chemická ochrana při potřísnění
Colour: White or blue
11 Options Available Below
Product Details & Documents
Tyto SMS šaty jsou vyrobeny z vícevrstvé spunbond - melt-blown - spunbonded (SMS) tkaniny bez obsahu latexu, která nabízí vysokou pevnost v tahu a přitom zůstává měkká, pohodlná a prodyšná.
- zužující se límec, raglánové rukávy, snadné zapínání na druky, pletené manžety
- ochrana proti tekutinám a částicím
- lehká chemická ochrana při potřísnění
Colour: White or blue
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 113-1156
- 113-1157
- 113-1158
- 113-1159
- 113-1160
- 113-1161
- 113-1162
- 113-1174
- 113-1175
- 113-1176
- 113-1166
- Typ uzávěru:
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Zapínání na druky
- Přihrádka:
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- bez kapes
- Rod:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Aplikace oblečení:
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
- Cleanroom|Laboratory
Specifications
Product Family Options
Product Information
- SekvenceBarvaVelikost oblečeníAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1156Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1157Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1158Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1159Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1160Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1161Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1162Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1174Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1175Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1176Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1166Typ uzávěruZapínání na drukyPřihrádkabez kapesRodUnisexAplikace oblečeníCleanroom|Laboratory