Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát 9% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1033301
Catalog # 87825.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-448-7
CAS Number:10039-32-4
Formula:Na₂HPO₄·12H₂O
MDL Number:MFCD00149181