ContactUsLinkComponent
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised Reag. Ph. Eur. 1039101
Korozi způsobující
Zdraví
Toxický
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised Reag. Ph. Eur. 1039101
Catalog # 87837.180
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Zdraví
Toxický
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised Reag. Ph. Eur. 1039101
Catalog # 87837.180
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
Specifikace
O tomto produktu
 :
ADR:3 (8),III
 :Stabilised with methanol 9,0- 15,0 % Vol.
EINECS:200-001-8
UN:1198
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS06
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:50-00-0
Vzorec:CH₂O
MDL číslo:MFCD00003274