Orders LinkContactUsLinkComponent
Lugol's iodine solution
Lugol's iodine solution
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo SCARLU00101000
Dodavatel:   Scharlau
Lugol's iodine solution
Katalogové číslo SCARLU00101000
Dodavatel:  Scharlau
Číslo CAS:  
Lugol's iodine solution
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace