Orders LinkContactUsLinkComponent
Lugol's iodine solution
Lugol's iodine solution
2370, Glass bottle, 50 mL
Katalogové číslo 499319OO
Dodavatel:   VWR Chemicals
Lugol's iodine solution
Katalogové číslo 499319OO
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Lugol's iodine solution
Lugol's iodine solution
2370, Glass bottle, 50 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
904,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 mL
Product Details & Documents
VWR International declares that the the growth promotion testing of this product is performed in compliance with ISO 11133:2014 standard “Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media”
  • Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    50 mL
  • Sekvence:
    2370