Lugol's iodine solution, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALL6146-1L
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient