VWR®, Závaží kalibrační, třída E2
Závaží vyrobená z pevné, antimagnetické, leštěné nerezové oceli.
- Hmotnost drátu do 500 mg ve slitině kobaltu
- Identifikační číslo zaručuje sledovatelnost pro hmotnosti od 1g výše
- Laserové gravírování zlepšuje čitelnost značení
- K dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj
Vhodné pro elektronické váhy s vysokým rozlišením.
: V souladu s doporučením OILM R111.
: Všechny hmotnosti od 1 mg do 20 kg jsou k dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj – navštivte prosím webovou stránku nebo kontaktujte místní prodejní zastoupení Avantor. K dispozici je také řada sad závaží - vyhledejte prosím produkt 'Soupravy kalibračních závaží, třída E2'.
: Plastová pouzdra mají vakuově zatavenou ochrannou fólii, která zajišťuje ochranu pouzdra a kalibračního závaží během přepravy.
Frequently Bought Together