0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Lázně
Lázně vodní, nemíchané
Accessories for water baths, Aqualine range
Accessories for water baths, Aqualine range
Accessories for water baths, Aqualine range
462-1018
:
LAUDA
Accessories for water baths, Aqualine range
462-1018
:
LAUDA
Popis:
Stainless steel lifting platform
Sekvence:
002
Environmentally Preferable:
Bal.:
1
Určeno pro:
AL 12 (max. 1 platform), AL 18 and AL 25 (max. 2 platforms)