Orders LinkContactUsLinkComponent
Vývěva vodní
Vývěva vodní
Vodní vývěva, 6,67 l/min, 16 mbar, 3,5 bar, 190 l/h, 80 °C, 210 mm
Katalogové číslo 181-9100
Dodavatel:   Brand
Vývěva vodní
Katalogové číslo 181-9100
Dodavatel:  Brand
Vývěva vodní
Vývěva vodní
Vodní vývěva, 6,67 l/min, 16 mbar, 3,5 bar, 190 l/h, 80 °C, 210 mm
Price
1 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Vodní tryskové čerpadlo z šedého PP pro vytváření podtlaku a odsávání kapalin a par (případně bude nutné namontovat záchytnou nádobu nebo chladicí sifon).
  • Extrémně nízká spotřeba vody (190 l/h při průtokovém tlaku 3,5 bar)
  • Konstantní konečný tlak (16 mbar při teplotě vody 12 °C)
  • Dobrá sací kapacita; ~400 l vzduchu za hodinu (proti atmosférickému tlaku, teplota vody 12 °C, průtokový tlak 3,5 bar)
  • Dobrá chemická odolnost - dopravovaná média přicházejí do styku pouze s díly vyrobenými z PP, FKM a PTFE
  • Max. teplota v nepřetržitém provozu: 80 °C
Delivery information: Zahrnuty jsou: vodní vývěva, výměný závit R 3/4", redukce R 1/2", hubice (vnější průměr 10 - 12 mm) pro vodní spoj a hadicový spoj s vnějším průměrem 6 - 9 mm, který může být odšroubován pro vakuový spoj.
Documents
Specifikace
  • Výstupní tlak:
    16 mbar
  • Spotřeba vody:
    190 l/h
  • Popis:
    Vodní vývěva
  • Délka:
    210 mm
  • Tlak průtoku /odsávání:
    6,67 l/min
  • Teplota:
    80 °C
  • Tlak vody:
    3,5 bar
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Reducing adapter, M 22×1, for water jet filter pump
    Reducing adapter, M 22×1, for water jet filter pump
    181-9112
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 127,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Redukce, R 3/8'', pro vodní proudovou pumpu s filtrem
    Redukce, R 3/8'', pro vodní proudovou pumpu s filtrem
    181-9111
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 127,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flat seal, PP, R ³/₄", for water jet pump
    Flat seal, PP, R ³/₄", for water jet pump
    BRND159661
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 113,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flat seal water inlet connection, Perbunan®, 19 mm ext.Ø
    Flat seal water inlet connection, Perbunan®, 19 mm ext.Ø
    BRND159664
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 89,40 Kč