ContactUsLinkComponent
VWR® VP 820, Vývěva membránová, dvoukomorová
VWR® VP 820, Vývěva membránová, dvoukomorová
Dodavatel:  VWR Collection
Certifikáty
undefined
VWR® VP 820, Vývěva membránová, dvoukomorová
Dodavatel:  VWR Collection
Specifikace
  • Catalog No:
  • 181-0071
  • Model:
  • Vývěva membránová VP820, dvoukomorová, EU - zástrčka
  • Průtok:
  • 20 l/min
  • Pracovní přetlak (bar):
  • 1,0
  • Konečný tlak (absolutní):
  • 8 mbar
  • Ochranná třída:
  • IP 44
  • W×D×H:
  • 110×304×204 mm
  • Weight:
  • 9,3 kg
  • Konečné vakuum (absolutní):
  • 8 mbar