- Model:SD 820
- Průtok:20
- Ochranná třída:IP 44
- Konečný tlak (absolutní):10 mbar
- Konečné vakuum (absolutní):10 mbar
- Hmotnost:9,6 kg
- Pracovní přetlak (bar):1
- Š×H×V:312×220×177 mm
- Bal.:1
Membránová vývěva se samovysoušecím systémem pro vlhké plyny. Toto zařízení lze v laboratoři použít pro široký rozsah aplikací, zvláště při potřebě tvorby čistého podtlaku při současném odsávání plynů s vysokým obsahem vlhkosti. Jako například systém vakuové sušicí komory (pro sušení nebo tepelné ošetření sloučenin a složek) nebo parních sterilizátorů (při parní sterilizaci nástrojů, nádob, filtrů a textilu). Toto zařízení lze použít pro široké laboratorní aplikace, jelikož se vyznačuje vysokou odolností vůči agresivním složkám. Membrána vývěvy je potažena vrstvou PTFE a je vybavena patentovaným systémem optimalizace pnutí, díky čemuž je zařízení malé a membrána vydrží déle bez nutnosti servisu. Díky novému systému samovysoušení dochází během tvorby podtlaku k vytlačení kondenzátu z hlav čerpadla vysokou rychlostí. Podtlak v podtlakové komoře zůstává stejný. Sušicí cyklus lze nastavit podle konkrétních požadavků dané aplikace pomocí třech proměnných. Po vysušení vývěva dosahuje lepšího podtlaku a je schopna vytvořit podtlak rychleji ve srovnání s vývěvou bez sušicího systému.
- Čistý přesun a evakuace
- Vysoce kompatibilní s vlhkými plyny a párami
- Bezúdržbový
- Šetrné k životnímu prostředí
Hodnota průtoku při atmosférickém tlaku.