Tyto ultrazvukové jednotky jsou vybaveny nově vyvinutou přepínatelnou funkcí Sweep. Tato funkce zaručuje homogenní distribuci akustického pole prostřednictvím nepřetržitého posunu maximálního akustického tlaku. Funkce „Degas“ (Odplynění) na těchto jednotkách usnadňuje rychlé a účinné odplyňování čisticí kapaliny, zejména v čerstvě smíchaných lázních. Funkci „Autodegas“ (Automatické odplynění) používanou před zahájením čištění a funkci „Degas“ pro speciální úkoly lze aktivovat ručně. Jednotky jsou vybaveny plastovým krytem redukujícím hluk (urychluje proces ohřevu a po otočení slouží jako odkapávací miska), integrovaným indikátorem úrovně plnění, čisticími nádržemi z nerezové oceli odolnými proti kavitaci a knoflíkem na boku pro snadné vyprázdnění čisticí kapaliny odtokovým kanálem na zadní straně jednotky. Tyto ultrazvukové jednotky jsou zejména vhodné pro čištění laboratorních přístrojů, skleněných, plastových a kovových chirurgických a lékařských přístrojů, šperků, brýlí a elektronických součástek.
- ovládací panel je přehledný a uživatelsky přívětivý, a je navržen tak, aby do elektroniky přístroje nepronikla žádná kapalina
- čištění lze aktivovat okamžitě (buď ručně nebo teplotním řízením) a lze je podpořit volitelným ohřevem s ochranou proti chodu nasucho
- teplotu lze nastavit od 30 do 80 °C v krocích po 5 °C; skutečná a nastavená teplota se zobrazují pomocí LED
- LED displej zobrazuje nastavenou dobu čištění a zbývající dobu čištění
- automatické bezpečnostní vypnutí po 12 hodinách
- Catalog No:
- 142-0035
- Model:
- S 300
- Kapacita:
- 28 L
- Frekvence:
- 37
- Průměr výpusti:
- ³/₈"
- Hustota vyplétání košíku:
- 9×1 mm
- Nosnost košíku:
- <10 kg
- Nádrž ŠxHxV:
- 505×300×200 mm
- Š×H×V:
- 568×340×321 mm
- Hmotnost:
- 11,0 kg